Learn More
1-Pentanosulfonato de sodio monohidrato, grado de HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ion pair reagent.Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate is used as a surfactant and a reversed-phase ion-pairing agent. It is utilized to study its effects on the properties of polyaniline, using Fourier transform infrared and UV-visible spectroscopy. Further, it is used for HPLC analysis of proteins and peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate |
| Color | Blanco |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)4SO3Na·H2O |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 3725147 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.21 (174.19 Anhydrous) |
| Grado | HPLC |
| Forma física | Polvo cristalino |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate