Learn More
1-Pentanosulfonato de sodio monohidrato, grado de HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11307138 25 g 25 g
11317138 5 g 5 g
11397128 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11307138 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 015714.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Reactivo de emparejamiento de iones
Ion pair reagent.Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate is used as a surfactant and a reversed-phase ion-pairing agent. It is utilized to study its effects on the properties of polyaniline, using Fourier transform infrared and UV-visible spectroscopy. Further, it is used for HPLC analysis of proteins and peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207605-40-1
Fórmula molecular C5H13NaO4S
Peso molecular (g/mol) 192.205
Número MDL MFCD00007541
Clave InChI FPQYXAFKHLSWTI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium pentane-1-sulfonate hydrate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-pentanesulfonate monohydrate, potassium hydrate pentane-1-sulfonate, sodium 1-pentanesulfonate hydrate, sodium hydrate pentane-1-sulfonate, sodium pentane-1-sulfonate-water 1/1/1, 1-pentane sulphonic acid sodium salt monohydrate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt monohydydrate, sodium 1-pentanesulfonate monohydrate, hplc grade
PubChem CID 23693099
Nombre IUPAC sodio; pentano-1-sulfonato; hidrato
SMILES CCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate
Color Blanco
Fórmula lineal CH3(CH2)4SO3Na·H2O
Cantidad 25 g
Beilstein 3725147
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.21 (174.19 Anhydrous)
Grado HPLC
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium 1-pentanesulphonate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 1-pentanesulphonate monohydrate