Learn More
1-Pentanosulfonato de sodio, 99 % (peso seco), <1 % de agua., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495536 5 g 5 g
11405546 25 g 25 g
11415546 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20699.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 22767-49-3 | C5H11NaO3S | 174.19 g/mol
Sodium 1-pentanesulfonate is used as a base in the Suzuki coupling reaction. It is used as a surfactant in studies on drug release from the water-in -oil-in-water multiple emulsion process in vitro. It is utilized in the analysis of pharmaceutical products, metabolites, small organic molecule compounds, peptides by RP-HPLC and micellar electrokinetic chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-pentanosulfonato de sodio se utiliza como base en la reacción de acoplamiento de Suzuki. Se utiliza como surfactante en estudios sobre la liberación de fármacos del proceso de emulsión múltiple de agua en aceite en agua in vitro. Se utiliza en el análisis de productos farmacéuticos, metabolitos, compuestos de moléculas orgánicas pequeñas, péptidos mediante RP-HPLC y cromatografía micelar electrocinética.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22767-49-3
Fórmula molecular C5H11NaO3S
Peso molecular (g/mol) 174.19
Número MDL MFCD00007541,MFCD00149548
Clave InChI ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt
PubChem CID 23664617
Nombre IUPAC sodio; pentano-1-sulfonato
SMILES [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 1-pentanesulfonate
Punto de fusión >300°C
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), agua <1 %
Cantidad 5 g
Beilstein 3725147
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.19
Porcentaje de pureza 99%