Learn More
1-Octanosulfonato de sodio monohidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11337138 10 g 10 g
11327138 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337138 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 015764.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 207596-29-0 | C8H19NaO4S | 234.29 g/mol
El monohidrato de 1-octanosulfonato sódico se utiliza como detergente aniónico. Es un reactivo de emparejamiento de iones utilizado en el análisis mediante HPLC de proteínas y péptidos. También se utiliza como agente con actividad de superficie.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207596-29-0
Fórmula molecular C8H19NaO4S
Peso molecular (g/mol) 234.29
Número MDL MFCD00149551
Clave InChI MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium octane-1-sulfonate hydrate, 1-octanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-octanesulfonate monohydrate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, monohydrate, sodium 1-octanesulfonate hydrate, 1-octane sulfonic acid, na, acmc-20p1dl, ksc496c2b, sodium1-octanesulfonatemonohydrate, potassium hydrate octane-1-sulfonate
PubChem CID 23666339
Nombre IUPAC sodio;octano-1-sulfonato;hidrato
SMILES O.[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 1-octanesulfonate monohydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.29 (216.28 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física cristalino/a/s