Learn More
Hidrato de 1-octaneoulfonato de sodio, grado HPLC, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11375337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11375337 5 g 5 g
11355337 25 g 25 g
11365337 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11375337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042636.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Reactivo de par de iones para análisis por HPLC
Ion-pair reagent for HPLC analysisSodium-1-octanesulfonate is used as a reagent for HPLC analysis of organic compounds, and more specifically, peptides and proteins. It is also extensively used as an ion pairing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5324-84-5
Fórmula molecular C8H17NaO3S
Peso molecular (g/mol) 216.27
Número MDL MFCD00007544
Clave InChI HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
PubChem CID 23669624
Nombre IUPAC sodio; sulfonato-1-octano
SMILES [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 1-octanesulfonate hydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water producing a clear and colorless solution.
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.28 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado HPLC
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium 1-octanesulfonate hydrate, HPLC grade
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 1-octanesulfonate hydrate