Learn More
Hidrato de 1-octaneoulfonato de sodio, grado HPLC, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Ion-pair reagent for HPLC analysisSodium-1-octanesulfonate is used as a reagent for HPLC analysis of organic compounds, and more specifically, peptides and proteins. It is also extensively used as an ion pairing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sodium 1-octanesulfonate hydrate |
| Punto de fusión | >300°C |
| Cantidad | 25 g |
| Información de solubilidad | Soluble in water producing a clear and colorless solution. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.28 (Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | ≥99% |
| Grado | HPLC |
| Forma física | cristalino/a/s |
Safety and Handling
- Sodium 1-octanesulfonate hydrate, HPLC grade
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium 1-octanesulfonate hydrate