Learn More
1-Octanosulfonato de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11402467 100 g 100 g
11482457 5 g 5 g
11492457 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11402467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14292.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5324-84-5 | C8H17NaO3S | 216.27 g/mol
Sodium-1-octanesulfonate is used as a reagent for HPLC analysis of organic compounds, and more specifically, peptides and proteins. It is also extensively used as an ion pairing agent. Sodium-1-octanesulfonate is found to interact with human serum albumin. It is also used as an ion complexation agent for N-nitrosodiethanolamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sodio-1-octanosulfonato se utiliza como reactivo para el análisis HPLC de compuestos orgánicos, y más específicamente, péptidos y proteínas. También se utiliza ampliamente como agente de emparejamiento de iones. El sodio-1-octanosulfonato interactúa con la albúmina sérica humana. También se utiliza como agente de complexación iónica para la N-nitrosodietanolamina.
Solubilidad
Soluble en agua produciendo una solución clara e incolora
Notas
El D-gluconato de sodio es estable a temperaturas normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5324-84-5
Fórmula molecular C8H17NaO3S
Peso molecular (g/mol) 216.27
Número MDL MFCD00007544
Clave InChI HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
PubChem CID 23669624
Nombre IUPAC sodio; sulfonato-1-octano
SMILES [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 1-Octanesulfonate
Punto de fusión >300°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 100 g
Beilstein 3574241
Información de solubilidad Soluble in water producing a clear and colorless solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.28
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium 1-octanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.