Learn More
1-Nonanosulfonato de sodio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Sodium 1-nonanesulfonate is used as a ion-pair reagent used for the separation of histidines by using the HPLC technique. It is used to study the relationship between circulating lipoprotein phospholipase A2 levels and coronary plaque volume. It is used in the study of assessing the use of the p-hydroxybenzoic acid as an indirect UV detection buffer in capillary zone electrophoresis (CZE).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1-nonanosulfonato de sodio se utiliza como reactivo de par iónico utilizado para la separación de histidinas mediante la técnica HPLC. Se utiliza para estudiar la relación entre los niveles de fosfolipasa A2 asociada a lipoproteína circulante y el volumen de placa coronaria. Se utiliza en el estudio de la evaluación del uso del ácido p-hidroxibenzoico como tampón de detección UV indirecto en la electroforesis capilar en zona (CZE).
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium 1-nonanesulfonate |
| Punto de fusión | >300°C |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)8SO3Na |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 3738676 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.3 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |