Learn More
1-Nonanosulfonato de sodio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302516 5 g 5 g
11312516 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302516 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06407.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35192-74-6 | C9H19NaO3S | 230.298 g/mol
Sodium 1-nonanesulfonate is used as a ion-pair reagent used for the separation of histidines by using the HPLC technique. It is used to study the relationship between circulating lipoprotein phospholipase A2 levels and coronary plaque volume. It is used in the study of assessing the use of the p-hydroxybenzoic acid as an indirect UV detection buffer in capillary zone electrophoresis (CZE).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-nonanosulfonato de sodio se utiliza como reactivo de par iónico utilizado para la separación de histidinas mediante la técnica HPLC. Se utiliza para estudiar la relación entre los niveles de fosfolipasa A2 asociada a lipoproteína circulante y el volumen de placa coronaria. Se utiliza en el estudio de la evaluación del uso del ácido p-hidroxibenzoico como tampón de detección UV indirecto en la electroforesis capilar en zona (CZE).
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35192-74-6
Fórmula molecular C9H19NaO3S
Peso molecular (g/mol) 230.298
Número MDL MFCD00025010
Clave InChI RUYRDULZOKULPK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium nonane-1-sulfonate, sodium 1-nonanesulfonate, 1-nonanesulfonic acid sodium salt, 1-nonanesulfonic acid, sodium salt, sodium nonylsulfonate, sodium 1-nonanesulphonate, ipc-alks-9, 1-eeie>>cea aaeni, c9h19o3s.na, potassium nonane-1-sulfonate
PubChem CID 23664777
Nombre IUPAC sodio;nonano-1-sulfonato
SMILES CCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 1-nonanesulfonate
Punto de fusión >300°C
Fórmula lineal CH3(CH2)8SO3Na
Cantidad 5 g
Beilstein 3738676
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.3
Porcentaje de pureza ≥98%