Learn More
1-Hexansulfonato sódico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Sodium 1-hexanesulfonate is used as a base in the organic coupling reactions such as Suzuki coupling reactions. It is used as an ion pairing reagent for HPLC and involved in the analysis of peptides and proteins. It is also used in high performance capillary electrophoresis analysis of peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1hexansulfonato sódico se utiliza como base en las reacciones de acoplamiento orgánicas como las reacciones de acoplamiento de Suzuki. Se utiliza como reactivo de emparejamiento de iones para HPLC y participa en el análisis de péptidos y proteínas. También se utiliza en el análisis por electroforesis capilar de alto rendimiento de péptidos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium 1-hexanesulfonate |
| Punto de fusión | >300°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 3727014 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.22 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Forma física | Polvo |
Seguridad y manipulación
- Sodium 1-hexanesulfonate
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.