Learn More
1-Hexansulfonato sódico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440833 5 g 5 g
11450833 25 g 25 g
11460833 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440833 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13278.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2832-45-3 | C6H13NaO3S | 188.22 g/mol
Sodium 1-hexanesulfonate is used as a base in the organic coupling reactions such as Suzuki coupling reactions. It is used as an ion pairing reagent for HPLC and involved in the analysis of peptides and proteins. It is also used in high performance capillary electrophoresis analysis of peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1hexansulfonato sódico se utiliza como base en las reacciones de acoplamiento orgánicas como las reacciones de acoplamiento de Suzuki. Se utiliza como reactivo de emparejamiento de iones para HPLC y participa en el análisis de péptidos y proteínas. También se utiliza en el análisis por electroforesis capilar de alto rendimiento de péptidos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2832-45-3
Fórmula molecular C6H13NaO3S
Peso molecular (g/mol) 188.22
Número MDL MFCD00007542
Clave InChI QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
PubChem CID 23677630
Nombre IUPAC Sodio;hexano-1-sulfonato
SMILES [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 1-hexanesulfonate
Punto de fusión >300°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 5 g
Beilstein 3727014
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium 1-hexanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.