Learn More
1-Hexadecansulfonato de sodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414297 5 g 5 g
11424297 25 g 25 g
11434297 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20382.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15015-81-3 | C16H33NaO3S | 328.487 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15015-81-3
Fórmula molecular C16H33NaO3S
Peso molecular (g/mol) 328.487
Número MDL MFCD00007528
Clave InChI PNGBYKXZVCIZRN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium cetylsulfonate, sodium 1-hexadecanesulfonate, 1-hexadecanesulfonic acid sodium salt, 1-hexadecanesulfonic acid, sodium salt, sodium hexadecane-1-sulfonate, unii-sk4e885p15, sodium hexadecane-1-sulphonate, cetylsulfonic acid sodium salt, 1-hexadecanesulfonic acid, sodium salt 1:1, hexadecylsulfonic acid sodium salt
PubChem CID 23665769
Nombre IUPAC sodio; hexadecano-1-sulfonato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 1-hexadecanesulfonate
Fórmula lineal CH3(CH2)15SO3Na
Cantidad 5 g
Beilstein 3920654
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.49
Porcentaje de pureza 97%