Learn More
1-heptanosulfonato de sodio, TRC
Código de producto. 30428280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30428280 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30428280 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS63415025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 1-Heptanesulfonate
CAS 22767-50-6
Fórmula molecular C7 H15 O3 S . Na
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Heptanesulfonic acid','sodium salt (1:1), Sodium 1-heptanesulfonate, Sodium Heptane-1-sulfonate, 1-Heptanesulfonic acid','sodium salt (8CI,9CI), Heptylsulfonic acid sodium salt, Sodium 1-heptanesulfonate, Sodium heptanesulfonate, Sodium heptylsulfonate, Sodium n-heptylsulfonate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCCCCCS(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio; heptano-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 202.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.064