Learn More
Sodio 1-heptanosulfonato, 99 % (peso seco), <2 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
HPLC reagent used for ion-association in analyses of peptides and proteinsSodium 1-heptanesulfonate is used as a ion-associating reagent for HPLC and involved in the analysis of peptides and proteins. It is utilized in the analysis of pharmaceutical products, organic and inorganic small molecule compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El reactivo de HPLC se utiliza para la asociación iónica en análisis de péptidos y proteínas. El sodio 1-heptanosulfonato se utiliza como reactivo de asociación iónica para HPLC y participa en el análisis de péptidos y proteínas. Se utiliza en el análisis de productos farmacéuticos, compuestos orgánicos e inorgánicos de pequeñas moléculas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium 1-heptanesulfonate |
| Nombre de nota | Water <2% |
| Punto de fusión | >300°C |
| Olor | Odorless |
| Notas del porcentaje del ensayo | (peso seco) |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 3731762 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.24 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
Seguridad y manipulación
- Sodium 1-heptanesulfonate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt