Learn More
Sodio 1-heptanosulfonato, 99 % (peso seco), <2 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444303 5 g 5 g
11454303 25 g 25 g
11464303 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444303 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10917.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22767-50-6 | C7H15NaO3S | 202.244 g/mol
HPLC reagent used for ion-association in analyses of peptides and proteinsSodium 1-heptanesulfonate is used as a ion-associating reagent for HPLC and involved in the analysis of peptides and proteins. It is utilized in the analysis of pharmaceutical products, organic and inorganic small molecule compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El reactivo de HPLC se utiliza para la asociación iónica en análisis de péptidos y proteínas. El sodio 1-heptanosulfonato se utiliza como reactivo de asociación iónica para HPLC y participa en el análisis de péptidos y proteínas. Se utiliza en el análisis de productos farmacéuticos, compuestos orgánicos e inorgánicos de pequeñas moléculas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22767-50-6
Fórmula molecular C7H15NaO3S
Peso molecular (g/mol) 202.244
Número MDL MFCD00007543
Clave InChI REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
PubChem CID 23672332
Nombre IUPAC sodio; heptano-1-sulfonato
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 1-heptanesulfonate
Nombre de nota Water <2%
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Cantidad 5 g
Beilstein 3731762
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.24
Porcentaje de pureza 99%