Learn More
1-Dodecanosulfonato de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443980 10 g 10 g
11415223 1 g 1 g
11425223 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443980 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12829.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2386-53-0 | C12H25NaO3S | 272.379 g/mol
Sodium 1-dodecanesulfonate is used as a ion-associating reagent for HPLC for analysis of peptides and proteins. It acts as an ion-pair reagent, which increases the retention of thiabendazole on HPLC column during the determination of thiabendazole in fruits like citrus and banana. It is used in the synthesis of graphene-nanocomposites. It is also used as surfactant, flotation agent, foaming agent, penetrating agent and emulsifiers. It is involved in the preparation of 1-Chloro-dodecane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-dodecanosulfonato de sodio se utiliza como reactivo de asociación iónica para HPLC para el análisis de péptidos y proteínas. Actúa como un reactivo de par de iones, lo que aumenta la retención de tiabendazol en la columna HPLC durante la determinación de tiabendazol en frutas, como cítricos y plátanos. Se utiliza en la síntesis de nanocompuestos de grafeno. También se utiliza como surfactante, agente de flotación, agente espumante, agente penetrante y emulsionantes. Participa en la preparación de 1-cloro-dodecano.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2386-53-0
Fórmula molecular C12H25NaO3S
Peso molecular (g/mol) 272.379
Número MDL MFCD00007527
Clave InChI DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 1-dodecanesulfonate, sodium dodecane-1-sulfonate, 1-dodecanesulfonic acid sodium salt, sodium laurylsulfonate, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt, unii-4gy1kjw8si, sodium dodecyl sulfonate, 4gy1kjw8si, laurylsulfonic acid sodium salt, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 23665726
Nombre IUPAC sodio; dodecano-1-sulfonato
SMILES CCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 1-dodecanesulfonate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 10 g
Beilstein 3919536
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.39
Porcentaje de pureza 99%