Learn More
1-Decanosulfonato de sodio, TRC
Código de producto. 30419962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419962 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30419962 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS62194025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 1-decanesulfonate
CAS 13419-61-9
Fórmula molecular C10 H21 O3 S . Na
Cantidad 25 g
Sinónimo Sodium 1-decanesulfonate, 1-Decanesulfonic acid','sodium salt (1:1), 1-Decanesulfonic acid','sodium salt (6CI,7CI,8CI,9CI), Sodium capryl sulfonate, Sodium decanesulfonate, Sodium decylsulfonate, Sodium n-decylsulfonate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;decano-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 244.327
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.111