Learn More
1-Decanosulfonato de sodio, 99 % (peso seco), <1,5 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467586 5 g 5 g
11477586 25 g 25 g
11487586 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14638.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. View return policy
CAS: 13419-61-9 | C10H21NaO3S | 244.325 g/mol
Ion-associating reagent for HPLC, useful for analysis of peptides and proteins.Sodium 1-decanesulfonate is used as a base in coupling reactions such as Suzuki coupling. It is used as an ion-associating reagent for HPLC and involved in the analysis of peptides and proteins. It is used to study the mechanism of guanidine compounds on a porous graphite carbon and electro reduction of Zn2+ ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo asociado a iones para HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento), útil para el análisis de péptidos y proteínas. El 1-decanosulfonato de sodio se utiliza como base en reacciones de acoplamiento como el acoplamiento de Suzuki. Se utiliza como reactivo de asociación iónica para HPLC y participa en el análisis de péptidos y proteínas. Se utiliza para estudiar el mecanismo de los compuestos de guanidina en un carbono de grafito poroso y la electrorreducción de iones de Zn2+.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13419-61-9
Fórmula molecular C10H21NaO3S
Peso molecular (g/mol) 244.325
Número MDL MFCD00007526
Clave InChI AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium decane-1-sulfonate, sodium 1-decanesulfonate, 1-decanesulfonic acid sodium salt, 1-decanesulfonic acid, sodium salt, decyl sodium sulfonate, sodium decane-1-sulphonate, ipc-alks-10, n-decylsulfonic acid, sodium salt, 1-decanesulphonic acid, sodium salt, 2-decanesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 2724181
Nombre IUPAC sodio;decano-1-sulfonato
SMILES CCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium 1-decanesulfonate
Punto de fusión >300°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (dry wt.), water <1.5%
Notas del porcentaje del ensayo (peso en seco), agua < 1,5 %
Cantidad 5 g
Beilstein 3918920
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.33
Porcentaje de pureza 99%