Learn More
1-Butanosulfonato de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460513 100 g 100 g
11440513 5 g 5 g
11450513 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460513 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12654.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2386-54-1 | C4H9NaO3S | 160.16 g/mol
Sodium 1-butanesulfonate was used in the synthesis of high silicon content SAPO4-5. It was also used as a mobile phase to separate eight selenium compounds (selenite, selenate, selenocystine, selenourea, selenomethionine, selenoethionine, selenocystamine and trimethylselenonium ion). Ion-associating reagent for HPLC1 and reversed-phase chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-butanosulfonato de sodio se utilizó en la síntesis de SAPO4-5 con alto contenido de silicio. También se utilizó como fase móvil para separar ocho compuestos de selenio (selenita, selenato, selenocistina, selenourea, selenometionina, selenoetionina, selenocistamina e ion trimetilselenonio). Reactivo de asociación iónica para HPLC1 y cromatografía de fase reversa.
Solubilidad
Soluble en agua (1-10 %).
Notas
Sensible a la luz. Almacénese en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Evítese la luz y el calor excesivo. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2386-54-1
Fórmula molecular C4H9NaO3S
Peso molecular (g/mol) 160.16
Número MDL MFCD00007540
Clave InChI XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 1-butanesulfonate, sodium butane-1-sulfonate, 1-butanesulfonic acid sodium salt, sodium butylsulfonate, 1-butanesulfonic acid, sodium salt, sodium butane-1-sulphonate, sodium butanesulfonate, ipc-alks-4, 1-butanesulfonic acid, sodium salt 1:1, acmc-1cdot
PubChem CID 4096517
Nombre IUPAC sodio;butano-1-sulfonato
SMILES [Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 1-butanesulfonate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 100 g
Beilstein 3716662
Información de solubilidad Soluble in water (1-10%).
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium 1-butanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 1-butanesulfonate