Learn More
1-Butanosulfonato de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Sodium 1-butanesulfonate was used in the synthesis of high silicon content SAPO4-5. It was also used as a mobile phase to separate eight selenium compounds (selenite, selenate, selenocystine, selenourea, selenomethionine, selenoethionine, selenocystamine and trimethylselenonium ion). Ion-associating reagent for HPLC1 and reversed-phase chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1-butanosulfonato de sodio se utilizó en la síntesis de SAPO4-5 con alto contenido de silicio. También se utilizó como fase móvil para separar ocho compuestos de selenio (selenita, selenato, selenocistina, selenourea, selenometionina, selenoetionina, selenocistamina e ion trimetilselenonio). Reactivo de asociación iónica para HPLC1 y cromatografía de fase reversa.
Solubilidad
Soluble en agua (1-10 %).
Notas
Sensible a la luz. Almacénese en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Evítese la luz y el calor excesivo. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium 1-butanesulfonate |
| Punto de fusión | >300°C |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 3716662 |
| Información de solubilidad | Soluble in water (1-10%). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.17 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
Seguridad y manipulación
- Sodium 1-butanesulfonate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Butanesulfonic acid, sodium salt