Learn More
1,6,6-trimetil-10,11-dioxo-6,7,8,9,10,11-hexahidrofenantro[1,2-b]furan-2-sulfonato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium 1,6,6-Trimethyl-10,11-dioxo-6,7,8,9,10,11-hexahydrophenanthro[1,2-b]furan-2-sulfonate |
| CAS | 69659-80-9 |
| Fórmula molecular | C19H17NaO6S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 6,7,8,9,10,11-Hexahydro-1,6,6-trimethyl-10,11-dioxo-phenanthro[1,2-b]furan-2-sulfonic Acid Sodium Salt (1:1), DS 201, Sodium Tanshinone IIA Sulfonate, Sulfotanshinone Sodium II-A, Tanshinone IIA Sodium Sulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18O6S.Na/c1-9-13-15(20)16(21)14-10-5-4-8-19(2,3)12(10)7-6-11(14)17(13)25-18(9)26(22,23)24;/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3,(H,22,23,24);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].Cc1c2C(=O)C(=O)c3c4CCCC(C)(C)c4ccc3c2oc1S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;1,6,6-trimetil-10,11-dioxo-8,9-dihidro-7H-nafto[1,2-g][1]benzofuran-2-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 396.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 396.0644 |