Learn More
Marienfeld Superior™ Vidrios de vigilancia de vidrio sódico-cálcico
Código de producto. 15271559
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
90 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
15271559 250 mm paquete de 10
15241559 120 mm paquete de 10
15261559 200 mm paquete de 10
15251559 150 mm paquete de 10
15221559 90 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15271559 Proveedor Marienfeld Superior™ N.º de proveedor 1725010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.95€
    76.45€ / paquete de 10
    Ahorro 19.50€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Usar Marienfeld Superior™ Vidrios de reloj de vidrio sódico-cálcico para múltiples tareas de laboratorio. Se pueden utilizar para cubrir vasos de precipitados calentados o como platos de pesaje para experimentación. Están hechos de vidrio sódico-cálcico transparente.
  • Vidrio sodocálcico de clase hidrolítica 3.
  • Variedad de tamaños de diámetro
  • Bordes pulidos al fuego
  • Libre de cadmio y plomo
Especificaciones
Descripción La unidad de embalaje es de 5 piezas.
Material Vidrio sodocálcico
Forma Redondo
Tipo Vidrios de observación
Para utilizar con (aplicación) Se utilizan como tapas para vasos de precipitado
Para utilizar con (equipo) Se utilizan como platos de pesaje.
Acabado interior Pulido
Diámetro (métrico) 250 mm