Learn More
Marienfeld Superior™ Vidrios de vigilancia de vidrio sódico-cálcico
Descripción
- Vidrio sodocálcico de clase hidrolítica 3.
- Variedad de tamaños de diámetro
- Bordes pulidos al fuego
- Libre de cadmio y plomo
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | La unidad de embalaje es 10 piezas. |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Vidrios de observación |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utilizan como tapas para vasos de precipitado |
| Para utilizar con (equipo) | Se utilizan como platos de pesaje. |
| Acabado interior | Pulido |
| Diámetro (métrico) | 120 mm |