Learn More
Cal sodada, pura, granular, sin indicador, Thermo Scientific™
Código de producto. 17525595 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17525595 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 17525595 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 472160010
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sosa cálcica
CAS 8006-28-8
Color De blanco a beis a gris claro
Forma física Gránulos
Cantidad 1 kg
Pérdida por secado ≤20 % (10 g, 200°C, 2 h)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular CaHNaO2
Número MDL 00134094
Índice Merck 13-8640
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Clave InChI HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].[Na+].O=[Ca]
Nombre IUPAC hidróxido oxocálcico de sodio
Peso molecular (g/mol) 96.07
Grado Ungraded
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Soda lime, without indicator
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Soda lime, Calcium hydroxide, Sodium hydroxide, Potassium hydroxide