Learn More
Marienfeld Superior™ Portaobjetos para microscopio de vidrio sodocálcico sin revestimiento
Código de producto. 10406701
Change view
Click to view available options
Frosted:
Sin esmerilar
Edges:
90°, esmerilado
Corte
Cantidad:
50 piezas en caja de cartón
50 piezas en la caja de cartón
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 2250
paquete de 2500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Frosted Edges Cantidad unitSize
10406701 Sin esmerilar Corte 50/Paq. paquete de 2500
10799582 Sin esmerilar 90°, esmerilado 50 piezas en la caja de cartón paquete de 2500
10506863 Sin esmerilar 90°, esmerilado 50 piezas en caja de cartón paquete de 2250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10406701 Proveedor Marienfeld Superior™ N.º de proveedor 1000000
Utilice los portaobjetos para microscopio Marienfeld Superior™ para la investigación microscópica y la preparación y el archivo de muestras.
  • Portaobjetos para microscopio para pocillos humectables
  • Fabricados con vidrio sodocálcico de clase hidrolítica tres
  • Conforme a DIN ISO 8037/1
  • Prelimpiados, listos para usarse y esterilizables en autoclave
  • Para aplicaciones de diagnóstico in vitro (IVD) de acuerdo con la directiva IVD 98/79/CE, con marcado CE, la fecha de caducidad recomendada y el número de lote para una información y una trazabilidad completas
Especificaciones
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm
N.º por caja 2500
N.° por paquete 50
Edges Corte
Frosted Sin esmerilar
Material Vidrio sódico de tipo III, clase hidrolítica
Precleaned Sí
Grosor (métrico) 1 mm
Tipo Portaobjetos de microscopio
Color Transparente
Certificaciones/conformidad Marcado CE, DIN ISO 8037/1
Descripción Portaobjetos para microscopía
Cantidad 50/Paq.
Dimensiones (L x An) 76 x 26 mm