Learn More
Sodocálcico, grado indicador, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Soda lime's ability is to absorb carbon dioxide, makes it valuable in medical and surgical procedures. It is also used as a powerful drying agent, or desiccant, in commercial and industrial usage. It is also useful for the construction of gas masks. It plays an essential role for the measurement of soil carbon dioxide efflux upon absorption. It is also useful for direct measurement of dissolved carbon dioxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La capacidad del sodocálcico de absorber el dióxido de carbono la hace valiosa en procedimientos médicos y quirúrgicos. También se utiliza como un potente agente de secado, o desecante, para uso comercial e industrial. También es útil para la construcción de máscaras de gas. Desempeña un papel esencial en la medición de los efluentes de dióxido de carbono del suelo en la absorción. También es útil para la medición directa del dióxido de carbono disuelto.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire e higroscópica. Incompatible con ácidos, agua, flúor, cloroformo y tricloroetileno. Es un material no combustible. Genera calor en la hidrólisis.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Soda lime |
| Forma física | Granules |
| Cantidad | 2500 g |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Air sensitive; Hygroscopic |
| Número UN | UN1907 |
| Índice Merck | 14,8569 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Grado | Ungraded |
Safety and Handling
- Soda lime, indicator grade
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide