Learn More
Sodocálcico, grado indicador, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463957 500 g 500 g
11473957 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11463957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19352.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 8006-28-8 ∣ CaHNaO2 ∣ 96.074 g/mol
Soda lime's ability is to absorb carbon dioxide, makes it valuable in medical and surgical procedures. It is also used as a powerful drying agent, or desiccant, in commercial and industrial usage. It is also useful for the construction of gas masks. It plays an essential role for the measurement of soil carbon dioxide efflux upon absorption. It is also useful for direct measurement of dissolved carbon dioxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La capacidad del sodocálcico de absorber el dióxido de carbono la hace valiosa en procedimientos médicos y quirúrgicos. También se utiliza como un potente agente de secado, o desecante, para uso comercial e industrial. También es útil para la construcción de máscaras de gas. Desempeña un papel esencial en la medición de los efluentes de dióxido de carbono del suelo en la absorción. También es útil para la medición directa del dióxido de carbono disuelto.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire e higroscópica. Incompatible con ácidos, agua, flúor, cloroformo y tricloroetileno. Es un material no combustible. Genera calor en la hidrólisis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8006-28-8
Fórmula molecular CaHNaO2
Peso molecular (g/mol) 96.074
Número MDL MFCD00134094
Clave InChI HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh
PubChem CID 66545795
Nombre IUPAC sodio;oxocálcico;hidróxido
SMILES [OH-].O=[Ca].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Soda lime
Forma física Granules
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Número UN UN1907
Índice Merck 14,8569
Información de solubilidad Soluble in water.
Grado Ungraded