Learn More
BRAND™ Frascos para encapsular de vidrio sódico-cálcico
Código de producto. 10723273 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2500 ml
Recubrimiento:
Ninguno
revestimiento de etileno-acrilato
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Recubrimiento unitSize
10723273 250 ml Ninguno cada uno
10407231 2500 ml revestimiento de etileno-acrilato cada uno
10400602 100 ml Ninguno cada uno
10223312 500 ml Ninguno cada uno
10233312 2500 ml Ninguno cada uno
10660953 1000 ml Ninguno 1 PCS
10390092 100 ml revestimiento de etileno-acrilato cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10723273 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 704014
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El frasco de vidrio de cal sodado cuenta con un revestimiento de acrilato de etileno que envuelve el frasco de vidrio como una piel protectora.
  • Vidrio sódico-cálcico (ámbar)
  • Tapón de rosca, polipropeno (PP), anillo de vertido PE-LD
  • Frascos redondos de boca estrecha de cristal
  • Diseño cuadrado que ahorra espacio
  • Disponible con revestimiento de etileno-acrilato o sin revestimiento
  • El revestimiento envuelve el frasco de vidrio como una piel de protección
  • Si el frasco se rompe, los riesgos de salpicaduras se reducen considerablemente
  • La temperatura máxima de funcionamiento de los frascos revestidos es 80 °C
  • Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 ºC
  • Con tapón de rosca de PP GL 32 o 45
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Recubrimiento Ninguno
Color Ámbar
Longitud (métrico) 65 mm
Anchura (métrico) 65 mm
Tamaño de rosca (métrico) GL 32
Altura (métrico) 160 mm