Description
- Vidrio sódico-cálcico (ámbar)
- Tapón de rosca, polipropeno (PP), anillo de vertido PE-LD
- Frascos redondos de boca estrecha de cristal
- Diseño cuadrado que ahorra espacio
- Disponible con revestimiento de etileno-acrilato o sin revestimiento
- El revestimiento envuelve el frasco de vidrio como una piel de protección
- Si el frasco se rompe, los riesgos de salpicaduras se reducen considerablemente
- La temperatura máxima de funcionamiento de los frascos revestidos es 80 °C
- Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 ºC
- Con tapón de rosca 45
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 2500 ml |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Ámbar |
| Material | Vidrio sodocálcico |