Learn More
DWK Life Sciences Tubo de cultivo de vidrio sodocálcico Kimble Chase™
Código de producto. 11882393
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
40 mm
50 mm
55 mm
70 mm
120 mm
125 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
8 mm
9,5 mm
10,5 mm
11 mm
12 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
250 PCS
paquete de 200
paquete de 250
paquete de 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11882393 40 mm 10,5 mm paquete de 500
11892393 55 mm 11 mm paquete de 500
11842383 70 mm 11 mm paquete de 200
11803370 120 mm 12 mm paquete de 500
11862393 125 mm 16 mm paquete de 250
11832383 50 mm 9,5 mm paquete de 200
11822383 40 mm 8 mm paquete de 200
10364713 150 mm 16 mm 250 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11882393 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor A404010500911
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice el tubo de cultivo de vidrio sodocálcico para ver cultivos celulares en el laboratorio. Este tubo con reborde superior de vidrio sodocálcico desechable es liso (sin etiquetar) e incorpora un fondo resistente y uniforme.
  • Parte superior con reborde
  • Sin etiqueta
  • Vidrio sodocálcico transparente.
  • Fondo uniforme
  • Desechables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de diseño Fondo redondo
Longitud (métrico) 40 mm
Envase Paquete de 500
Diámetro (métrico) 10,5 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo