Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo Durham de vidrio sodocálcico
Código de producto. 11932218 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30mm
35 mm
50mm
Diámetro (métrico):
6.5 mm
7.5 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 300
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11932218 50mm 7.5 mm paquete de 1000
11912218 30mm 6.5 mm paquete de 300
11922218 35 mm 8 mm paquete de 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11932218
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Detecta la producción de gas por microorganismos. Los tubos de ensayo Durham de vidrio sodocálcico Fisherbrand™ permiten ver las burbujas de aire que se quedan atrapadas.
  • Se utilizan en microbiología
  • Cargue el tubo Durham con la solución e insértelo bocabajo en un segundo tubo
  • El tubo sin reborde facilita esta tarea
  • Grosor de pared: 0,65mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 50mm
Material Vidrio sodocálcico
Para utilizar con se utilizan en microbiología para detectar la producción de gas por microorganismos
Cantidad 1000/pack
Con reborde No
Diámetro (métrico) 7.5 mm
Tipo de producto Tubo Durham