Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo Durham de vidrio sodocálcico
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Se utilizan en microbiología
- Cargue el tubo Durham con la solución e insértelo bocabajo en un segundo tubo
- El tubo sin reborde facilita esta tarea
- Grosor de pared: 0,65mm
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 30mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | Paq. de 300 |
| Con reborde | No |
| Diámetro (métrico) | 6.5 mm |