Learn More
Gravis Frascos de crimpado de un solo uso
Código de producto. 11793813
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
15 ml
24 ml
50 ml
100 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
168 PCS
paquete de 130
paquete de 168
paquete de 252
paquete de 88
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Tamaño de la unidad
11793813 10 ml Transparente 168 PCS
11703823 15 ml Transparente paquete de 168
11713823 24 ml Transparente paquete de 252
11792555 50 ml Ámbar paquete de 130
11702565 100 ml Ámbar paquete de 88
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11793813 Proveedor Gravis N.º de proveedor F018124585
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.55€
    73.74€ / paquete de 168
    Ahorro 3.81€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona un almacenamiento excelente para líquidos en el laboratorio. Los frascos para encapsular de un solo uso Gravis son excelentes para contener sueros.
  • Disponibles en vidrio transparente o ámbar para materiales sensibles a la luz
  • Fabricados con vidrio sodocálcico
  • Diámetro del cuello de 20 mm
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 20 mm
Material Vidrio sodocálcico
N.° por paquete Paquete de 168
Cantidad Paquete de 168
Tipo de producto Frasco para encapsular