Learn More
Jaytec Glass™ Pipeta de pera de una marca, clase A
Código de producto. 30308648
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2.5 ml
Tiempo mín. de flujo:
10 a 25 segundos.
Tolerancia:
±0,015 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Volumen (métrico) Tiempo mín. de flujo Tolerancia Tamaño de la unidad
30308648 2.5 ml 10 a 25 segundos. ±0,015 ml paquete de 5
1 options
Código de producto. 30308648 Proveedor Jaytec Glass™ N.º de proveedor BJ.433
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    125.01€ / paquete de 5
    Ahorro 21.99€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
La pipeta de pera One-mark Clase A se fabrica de acuerdo con la norma BS EN ISO 648:2008 directrices de vidrio de borosilicato o de soda.
  • Para la medición y el suministro precisos de un volumen específico de líquido acuoso.
  • Calibrado para entregar (Ex) a una temperatura de °referencia de +20 C
  • Las tolerancias se ajustan a la clase A
  • Impresión de esmalte permanente
Especificaciones
Enchufe del aspirador No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad BS EN ISO 648:2008
Clase A
Descripción BS1583
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio sodocálcico
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para dispensar un volumen conocido de líquido acuoso
Graduado Sí
Graduaciones 1
Tipo de graduación Una marca
Tiempo mín. de flujo 10 a 25 segundos.
Cantidad 1 unidad
Tolerancia ±0,015 ml
Color Transparente
Volumen (métrico) 2.5 ml
Longitud (métrico) 380 mm
Tipo Pipeta con perilla
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (equipo) Pipeteador