Learn More
Marienfeld Superior™ Gránulos de vidrio sódico-cálcico
Código de producto. 10119872
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
5 mm
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10119872 5 mm 1 Kg
1 options
Código de producto. 10119872 Proveedor Marienfeld Superior™ N.º de proveedor 4901005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.77€
    22.71€ / 1 Kg
    Ahorro 10.06€
    30% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Marienfeld Superior™ Perlas de vidrio para mezclar y moler
  • Fabricados con vidrio sodocálcico
  • Sólido, pulido
  • Envasado en bolsas de polietileno de 500 g o 1 kg cada una.
  • Disponibles en diferentes diámetros.
Especificaciones
Tipo Gránulos
Material Vidrio sodocálcico
Diámetro (métrico) 5 mm
Para utilizar con (equipo) Para mezclar o moler
Cantidad 1 kg