Learn More
Sodocálcico, extra puro, SLR, 2,5-5 mm, no higroscópico, gránulos, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
Sodocálcico, extra puro, SLR, 2,5–5 mm, no higroscópico, gránulos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 1 kg |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Soda lime
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.