Learn More
Sodocálcico, extra puro, SLR, 1,0-2,5 mm, no higroscópico, gránulos, Fisher Chemical
Código de producto. 10112400 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10112400 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10112400 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/1600/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 8006-28-8
Color Blanco
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular CaHNaO2
Número MDL 134094
Sinónimo soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh
Clave InChI HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].O=[Ca].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;oxocálcico;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 96.074
PubChem CID 66545795
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Soda lime
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.