Learn More
Sosa cálcica, reactivo ACS, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15652810 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15652810 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15652810 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 266434500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Reactivo ACS, granular, tamaño de partículas de malla +100
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Soda Lime
Color Beige
Forma física Granular
pH 7.0 - 14.0
CAS 8006-28-8
Material Soda Lime
Cantidad 500 g
Fórmula molecular CaHNaO2
Número MDL MFCD00134094
Tamaño de malla +100mesh particle size
Número UN UN1907
Envase Frasco de polietileno
Clave InChI HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].O=[Ca].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;oxocálcico;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 96.074
PubChem CID 66545795
Grado Reactivo ACS