Learn More
Brannan™ Hidrómetro de gravedad específica de vidrio sodocálcico
Descripción
Fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética. El hidrómetro de gravedad específica de vidrio sodocálcico Brannan™ compara la densidad relativa de un líquido concreto con la del agua a 15,6 °C.
La escala de gravedad específica 60/60 °F compara la densidad relativa de un líquido concreto con la del agua, a 15,6 °C.
- Fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Cada una |
| Tipo | Hidrómetro de gravedad específica |
| Exactitud | ±0,002 g/ml |
| Incrementos | 0.002 g/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 650 y en el número 1960 (ahora sustituido) de la norma británica 718 |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para tensión superficial de 0,700 a 0,800 g/ml |
| Intervalo de gravedad específica | De 1,00 a 1,10 g/ml |
| Temperature of Standardization | 15,6 °C |