Learn More
Brannan™ Hidrómetros de gravedad específica de uso general Serie 50
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12871448
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 0,7 a 0,75 g/mL
De 0,750 a 0,800 g/ml
De 0,800 a 0,850 g/ml
De 0,850 a 0,900 g/mL
De 0,9 a 0,95 g/mL
De 0,950 a 1,000 g/ml
De 1,000 a 1,050 g/ml
De 1,050 a 1,100 g/ml
De 1,10 a 1,15 g/mL
De 1,150 a 1,200 g/ml
De 1,20 a 1,25 g/mL
De 1,250 a 1,300 g/ml
De 1,300 a 1,350 g/ml
De 1,35 a 1,40 g/mL
De 1,40 a 1,45 g/mL
De 1,45 a 1,50 g/mL
De 1,500 a 1,550 g/ml
De 1,500 a 1,600 g/ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de gravedad específica unitSize
12871448 De 1,000 a 1,050 g/ml cada uno
12881458 De 1,500 a 1,600 g/ml cada uno
12821448 De 0,750 a 0,800 g/ml cada uno
12831448 De 0,800 a 0,850 g/ml cada uno
12841448 De 0,850 a 0,900 g/mL cada uno
12861448 De 0,950 a 1,000 g/ml cada uno
12881448 De 1,050 a 1,100 g/ml cada uno
12801458 De 1,150 a 1,200 g/ml cada uno
12821458 De 1,250 a 1,300 g/ml cada uno
12831458 De 1,300 a 1,350 g/ml cada uno
12871458 De 1,500 a 1,550 g/ml cada uno
12841458 De 1,35 a 1,40 g/mL cada uno
12861458 De 1,45 a 1,50 g/mL cada uno
12811448 De 0,7 a 0,75 g/mL cada uno
12851448 De 0,9 a 0,95 g/mL cada uno
12891448 De 1,10 a 1,15 g/mL cada uno
12811458 De 1,20 a 1,25 g/mL cada uno
12851458 De 1,40 a 1,45 g/mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 12871448 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 10/907/0
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hidrómetros de gravedad específica cargados con perdigones para una variedad de rangos de tensión superficial.
  • Disparo cargado
  • Longitud 190 mm
  • Subdivisiones de escala 0,002
  • Exactitud ±0,002 gravedad específica
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo Hidrómetro de gravedad específica
Exactitud 0.002g/mL
Incrementos 0.002 g/mL
Certificaciones/conformidad ISO 650, 916
Longitud (métrico) 190 mm
Para utilizar con (aplicación) Densidad relativa de un determinado líquido respecto a la del agua
Intervalo de gravedad específica De 1,000 a 1,050 g/ml