Learn More
Brannan™ Hidrómetro de localizador de intervalo de vidrio sodocálcico
Código de producto. 12831428
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
320 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12831428 320 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12831428 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 10/550/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.65€
    16.55€ / paquete de 1
    Ahorro 1.10€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Encuentre el hidrómetro adecuado a sus necesidades. Los hidrómetros localizadores de intervalo de vidrio sodocálcico Brannan™ se utilizan con frecuencia para ayudar a seleccionar el hidrómetro adecuado para determinaciones exactas posteriores.
Adecuado para lecturas menos precisas, se utiliza con frecuencia para ayudar a seleccionar el hidrómetro adecuado para determinaciones exactas posteriores.
Especificaciones
Exactitud ±0,02 g/ml
Incrementos 0.01 g/mL
Longitud (métrico) 320 mm
Intervalo de gravedad específica De 0,70 a 2,00 g/ml
Temperature of Standardization de 15,6 °C