Learn More
Jaytec Glass™ Tubos de punto de fusión de vidrio de soda
Código de producto. 30308646
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
90mm
Diámetro (métrico):
1,30 a 1,40 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5000
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
30308646 90mm 1,30 a 1,40 mm paquete de 5000
1 options
Código de producto. 30308646 Proveedor Jaytec Glass™ N.º de proveedor CAPMPO100
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Calentar muestras en tubos de vidrio de soda para determinar su punto de fusión. Estos tubos están fabricados con vidrio sódico-cálcico estándar de la industria.
  • Diseñado para ser compatible con todos los principales aparatos de punto de fusión.
  • Disponible en longitudes de 75 mm o 100 mm.
Especificaciones
Tipo de producto Instrumento de punto de fusión
Diámetro (métrico) 1,30 a 1,40 mm
Longitud (métrico) 90mm
Material Vidrio sodocálcico
Modelo Abra ambos extremos
Cantidad de embalaje 1000/paquete