Learn More
Brannan™ Hidrómetros de gravedad específica serie M50
Descripción
Compara la densidad relativa de un líquido concreto con la del agua a 15,6 °C.Los hidrómetros de gravedad específica Brannan™ Serie M50 se fabrican con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
- Incluye tubo de plástico protector
- 270 mm de longitud
- Precisión de 0,001 de la gravedad específica
- Disponible para numerosos intervalos de gravedad específica
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Hidrómetro de gravedad específica |
| Exactitud | 0.001g/mL |
| Incrementos | 0.001 g/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 650, 916 |
| Longitud (métrico) | 270 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Densidad relativa de un determinado líquido respecto a la del agua |
| Intervalo de gravedad específica | De 1,15 a 1,20 g/ml |