Learn More
Brannan™ Hidrómetros de gravedad específica serie M100
Descripción
Compara la densidad relativa de un líquido dado con la del agua a 15,6 °C (60 °F). Brannan™ Los hidrómetros de gravedad específica de la serie M100 están fabricados con vidrio de soda, lastre de granalla de acero y resina de cera sintética.
- Incluye tubo de plástico protector
- 250 mm de longitud
- Subdivisión de escala de 0,002
- Precisión de 0,002 de la gravedad específica
- Disponible ajustado para tensión superficial baja o media
- Disponible para numerosos intervalos de gravedad específica
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | Paquete de 1 |
| Tipo | Hidrómetro de gravedad específica |
| Exactitud | 0.002g/mL |
| Incrementos | 0.002g/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 650, 916 |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Intervalo de Baume | De 1,1 a 1,2 g/ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Densidad relativa de un determinado líquido respecto a la del agua |
| Intervalo de gravedad específica | De 1,10 a 1,20 g/ml |