Learn More
Brannan™ Hidrómetros de gravedad específica de vidrio de sosa serie 200
Descripción
Compara la densidad relativa de un líquido dado con la del agua a 15,6 °C (60 °F). Brannan™ Los hidrómetros de gravedad específica de la serie 200 se fabrican con vidrio sosido, lastre de tiro de acero y resina de cera sintética.
- 250 mm de longitud
- Subdivisión de escala de 0,002
- Precisión de ±0,002 de gravedad específica
- Incluye tubo de plástico protector
- Disponible ajustado para tensión superficial baja o media
- Disponible para numerosos intervalos de gravedad específica
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | Paquete de 1 |
| Tipo | Hidrómetro de gravedad específica |
| Exactitud | 0.004g/mL |
| Incrementos | 0.002g/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 650, 916 |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de Baume | De 1,4 a 1,6 g/ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Tensión superficial media |
| Intervalo de gravedad específica | De 1,400 a 1,600 g/ml |
| Mostrar más |