Learn More
Brannan™ Hidrómetros de gravedad específica de vidrio de sosa serie 200
Código de producto. 12606255
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 0,800 a 1,000 g/ml
De 1,00 a 1,20 g/ml
De 1,200 a 1,400 g/ml
De 1,400 a 1,600 g/ml
De 1,600 a 1,800 g/ml
De 1,800 a 2,000 g/ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de gravedad específica Tamaño de la unidad
12606255 De 1,200 a 1,400 g/ml cada uno
12871428 De 0,800 a 1,000 g/ml cada uno
12881428 De 1,00 a 1,20 g/ml cada uno
12801438 De 1,400 a 1,600 g/ml cada uno
12811438 De 1,600 a 1,800 g/ml cada uno
12821438 De 1,800 a 2,000 g/ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12606255 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 10/503/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.95€
    12.13€ / paquete de 1
    Ahorro 0.82€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Compara la densidad relativa de un líquido determinado con esa misma cantidad de agua a 15.6 °C (60 °F). Los hidrómetros de gravedad específica Brannan™ serie 200 se han fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
Compara la densidad relativa de un líquido dado con la del agua a 15,6 °C (60 °F). Brannan™ Los hidrómetros de gravedad específica de la serie 200 se fabrican con vidrio sosido, lastre de tiro de acero y resina de cera sintética.
  • 250 mm de longitud
  • Subdivisión de escala de 0,002
  • Precisión de ±0,002 de gravedad específica
  • Incluye tubo de plástico protector
  • Disponible ajustado para tensión superficial baja o media
  • Disponible para numerosos intervalos de gravedad específica
Especificaciones
Cantidad Paquete de 1
Tipo Hidrómetro de gravedad específica
Exactitud 0.004g/mL
Incrementos 0.002g/mL
Certificaciones/conformidad ISO 650, 916
Longitud (métrico) 250 mm
Material Vidrio
Intervalo de Baume De 1,2 a 1,4 g/ml
Para utilizar con (aplicación) Tensión superficial media
Intervalo de gravedad específica De 1,200 a 1,400 g/ml
Temperature of Standardization de 15,6 °C