missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOD1/Cu-Zn SOD Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498465 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498465 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP224915MFV610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    562.00€
    531.30€ / 0.1 ml
    Ahorro 30.70€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SOD1/Cu-Zn SOD Polyclonal specifically detects SOD1/Cu-Zn SOD in Bovine, Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SOD1/Cu-Zn SOD
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ALS, ALS1, amyotrophic lateral sclerosis 1 (adult), Cu, Cu/Zn superoxide dismutase, EC 1.15.1.1, homodimer, hSod1, indophenoloxidase A, IPOA, SOD, SOD, soluble, superoxide dismutase [Cu-Zn], Superoxide dismutase 1, superoxide dismutase 1, soluble, Zn superoxide dismutase, EC 1.15.1.110superoxide dismutase, cystolic
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The superoxide dismutase enzyme from bovine erythrocytes (CAS # 9054-89-1) was used as the immunogen.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cancer, Diabetes Research, Mitochondrial Fusion Proteins, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6647
Especies diana Bovine, Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.