Learn More
DWK Life Sciences™ Tomas para lámparas de alcohol de vidrio sodocálcico
Código de producto. 11756978 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Aluminio
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11756978 Aluminio paquete de 50
1 options
Código de producto. 11756978 Proveedor DWK Life Sciences™ N.º de proveedor 294030008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.40€
    70.66€ / paquete de 50
    Ahorro 9.74€
    12% Descuento
En stock
La lámpara de alcohol es una alternativa al quemador de gas Bunsen y también es adecuada para calentar los vidrios de cocción y los materiales que contienen.
Para que las sustancias reaccionen entre sí, a menudo se requiere una baja entrada de calor. El quemador de alcohol se utiliza de forma clásica y en zonas donde no es posible la extracción directa de gas. Es una alternativa al conocido quemador Bunsen.
  • Sin tubulatura de llenado
  • La tapa esmerilada garantiza un sellado hermético y un apagado rápido de la llama
Especificaciones
Material Aluminio
Descripción Tomas para lámparas de alcohol (de aluminio)
Para utilizar con (aplicación) Calefacción; utilícelo con Spritus
N.° por paquete 50/paq.