Descripción
- Accesorios de servicio para cajas de laboratorio: Estos accesorios permiten integrar Erlab directamente dentro de los recintos las conexiones de agua, gas, aire comprimido y eléctricas o de datos, de modo que los operadores dispongan de todas las instalaciones necesarias en el punto de uso, sin comprometer la contención.
- Integración segura dentro del volumen de trabajo:
- Componentes diseñados para su instalación en Erlab paneles de carcasa
- Conjunto sellado y hermético que preserva el contenido del volumen de trabajo
- Materiales resistentes a la corrosión adecuados para entornos de laboratorio
- Posicionamiento estudiado para mantener la superficie de trabajo clara y ergonómica
- Accesorios eléctricos que cumplen con los requisitos de seguridad aplicables
- Soluciones prácticas y listas para instalar: Suministradas como un kit completo con los componentes de sellado y fijación necesarios, estas conexiones pueden instalarse en equipos nuevos o adaptarse a una carcasa existente según las Erlab instrucciones.
- Ventajas clave:
- Servicios disponibles directamente en el punto de uso.
- Instalación hermética que preserva la contención del recinto.
- Materiales resistentes a la corrosión, fáciles de limpiar.
- Kit listo para instalar diseñado para Erlab equipos.
- Mejora del confort del operador y eficiencia en la estación de trabajo.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Campana de laboratorio |
| Tipo de producto | Toma |