Learn More
MP Biomedicals™ SOC (polvo)
Código de producto. 11347689 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
227 g
Tamaño de la unidad:
227 g
11347689 227 g 227 g
1 options
Código de producto. 11347689 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 113031012
Maximiza la eficacia de transformación de las células competentes. El SOC MP Biomedicals (polvo) es un medio especial para incubar células competentes en el paso de recuperación de las transformaciones celulares de E. coli. Permite la expresión de genes d
Los reactivos seleccionados se combinan en las proporciones exactas de acuerdo con la fórmula y se mezclan a fondo para una distribución uniforme. Se utiliza una muestra de la formulación mezclada para preparar el líquido. Las combinaciones se mezclan para disolver los componentes y luego se esterilizan en autoclave a 121 °C durante 15 minutos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de biología molecular™
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Descripción Dimetilsulfóxido (SOC)
Formulario Polvo
Formulación Por litro: 20 g de triptona-B; 5 g de extracto de levadura-B; 0,5 g de NaCl; 5 g de MgSO4-7H2O; 20 mM de glucosa. Se han añadido pequeñas cantidades de tampones biológicos para un ajuste adecuado del pH.
Para utilizar con (aplicación) Etapa de recuperación de las transformaciones celulares competentes de Escherichia coli
Cantidad 227 g
Estado normativo RUO
Tipo de muestra E. coli